Learn More
Abnova™ Human NRM Full-length ORF (NP_009174.1, 1 a.a. - 262 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_009174.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 11270
Poids moléculaire 55.8kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16116472
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00011270-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16126472
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00011270-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Sequence: MAPALLLIPAALASFILAFGTGVEFVRFTSLRPLLGGIPESGGPDARQGWLAALQDRSILAPLAWDLGLLLLFVGQHSLMAAERVKAWTSRYFGVLQRSLYVACTALALQLVMRYWEPIPKGPVLWEARAEPWATWVPLLCFVLHVISWLLIFSILLVFDYAELMGLKQVYYHVLGLGEPLALKSPRALRLFSHLRHPVCVELLTVLWVVPTLGTDRLLLAFLLTLYLGLAHGLDQQDLRYLRAQLQRKLHLLSRPQDGEAE
Spécification
Spécification
NP_009174.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
55.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAPALLLIPAALASFILAFGTGVEFVRFTSLRPLLGGIPESGGPDARQGWLAALQDRSILAPLAWDLGLLLLFVGQHSLMAAERVKAWTSRYFGVLQRSLYVACTALALQLVMRYWEPIPKGPVLWEARAEPWATWVPLLCFVLHVISWLLIFSILLVFDYAELMGLKQVYYHVLGLGEPLALKSPRALRLFSHLRHPVCVELLTVLWVVPTLGTDRLLLAFLLTLYLGLAHGLDQQDLRYLRAQLQRKLHLLSRPQDGEAE
RUO
NRM
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11270
NRM (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NRM29
NRM
Recombinant
wheat germ expression system