Learn More
Abnova™ Human NUP37 Full-length ORF (NP_076962.2, 1 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_076962.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 79023 |
Poids moléculaire | 63.1kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16104023
|
Abnova™
H00079023-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16194013
|
Abnova™
H00079023-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP37 is part of one such subcomplex, Nup107-160 (Loiodice et al., 2004 [PubMed 15146057]).[supplied by OMIM]
Sequence: MKQDASRNAAYTVDCEDYVHVVEFNPFENGDSGNLIAYGGNNYVVIGTCTFQEEEADVEGIQYKTLRTFHHGVRVDGIAWSPETRLDSLPPVIKFCTSAADMKIRLFTSDLQDKNEYKVLEGHTDFINGLVFDPKEGQEIASVSDDHTCRIWNLEGVQTAHFVLHSPGMSVCWHPEETFKLMVAEKNGTIRFYDLLAQQAILSLESEQVPLMSAHWCLKNTFKVGAVAGNDWLIWDITRSSYPQNKRPVHMDRACLFRWSTISENLFATTGYPGKMASQFQIHHLGHPQPILMGSVAVGSGLSWHRTLPLCVIGGDHKLLFWVTEVSpécification
NP_076962.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
63.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKQDASRNAAYTVDCEDYVHVVEFNPFENGDSGNLIAYGGNNYVVIGTCTFQEEEADVEGIQYKTLRTFHHGVRVDGIAWSPETRLDSLPPVIKFCTSAADMKIRLFTSDLQDKNEYKVLEGHTDFINGLVFDPKEGQEIASVSDDHTCRIWNLEGVQTAHFVLHSPGMSVCWHPEETFKLMVAEKNGTIRFYDLLAQQAILSLESEQVPLMSAHWCLKNTFKVGAVAGNDWLIWDITRSSYPQNKRPVHMDRACLFRWSTISENLFATTGYPGKMASQFQIHHLGHPQPILMGSVAVGSGLSWHRTLPLCVIGGDHKLLFWVTEV | |
RUO | |
NUP37 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
79023 | |
NUP37 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ22618/MGC5585/p37 | |
NUP37 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |