Learn More
Abnova™ Human PBX4 Partial ORF (NP_079521, 319 a.a. - 374 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_079521
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 80714
Poids moléculaire 31.9kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16125003
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00080714-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16135003
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00080714-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
This gene encodes a homeodomain protein with similarity to a transcription factor involved in translocations in pre-B-cell leukemias. The presence of a homeobox domain suggests that this protein acts as a transcription factor, but this function has not been demonstrated. [provided by RefSeq]
Sequence: AGDAFLTLRTLASLQPPPGGGCLQSQAQGSWQGATPQPATASPAGDPGSINSSTSN
Spécification
Spécification
NP_079521
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.9kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PBX4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
80714
PBX4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AGDAFLTLRTLASLQPPPGGGCLQSQAQGSWQGATPQPATASPAGDPGSINSSTSN
RUO
PBX4
Recombinant
wheat germ expression system