Learn More
Abnova™ Human PDE10A Partial ORF (NP_006652, 242 a.a. - 333 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_006652
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 10846
Poids moléculaire 35.86kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16133256
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010846-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16123256
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010846-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Various cellular responses are regulated by the second messengers cAMP and cGMP. Phosphodiesterases, such as PDE10A, eliminate cAMP- and cGMP-mediated intracellular signaling by hydrolyzing the cyclic nucleotide to the corresponding nucleoside 5-prime monophosphate (Fujishige et al., 2000 [PubMed 10998054]).[supplied by OMIM]
Sequence: GLAKQTELNDFLLDVSKTYFDNIVAIDSLLEHIMIYAKNLVNADRCALFQVDHKNKELYSDLFDIGEEKEGKPVFKKTKEIRFSIEKGIAGQ
Spécification
Spécification
NP_006652
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11894/FLJ25677/HSPDE10A
PDE10A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10846
PDE10A (Human) Recombinant Protein (Q01)
GLAKQTELNDFLLDVSKTYFDNIVAIDSLLEHIMIYAKNLVNADRCALFQVDHKNKELYSDLFDIGEEKEGKPVFKKTKEIRFSIEKGIAGQ
RUO
PDE10A
Wheat Germ (in vitro)
GST