Learn More
Invitrogen™ Pepsinogen II/PGC Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHPGC
434.68 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Code produit. 15455103
  • 652.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
The Human Pepsinogen II (Hu PGC) ELISA quantitates Hu PGC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PGC. Principle of the method The Human PGC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La pepsine est l’une des principales enzymes protéolytiques sécrétées par la muqueuse gastrique. La pepsine consiste en une seule chaîne polypeptidique et provient de son précurseur, le pepsinogène, en éliminant un segment de 41 acides aminés de l’extrémité N-terminale. Le pepsinogène est synthétisé dans la paroi de l’estomac et l’acide chlorhydrique, également produit par la muqueuse gastrique, est nécessaire pour convertir l’enzyme inactive et maintenir une acidité optimale (pH 1-3) pour la fonction pepsine. La pepsine est particulièrement efficace dans le clivage des liaisons peptidiques impliquant des acides aminés aromatiques. La pepsine montre une spécificité extrêmement large. Bien que les liaisons impliquant la phénylalanine et la leucine soient privilégiées, beaucoup d’autres liaisons sont également clivées dans une certaine mesure. La composition en acides aminés de la pepsine C diffère de celle du pepsinogène et de la pepsine, en particulier dans la teneur en acides aminés basiques, en acide glutamique, en acide aspartique, en leucine et en isoleucine.
Spécification
Spécification
P20142
40 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
5225
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
96 tests
Autre domaine de recherche
2°C à 8°C
Humaine
4 h 45 min
40,96-10,000 pg/ml
40 pg/ml à 10,000 pg/ml
Biotine
Autres protéines
Cet anticorps de la paire ELISA détecte la PG II humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
PEPC,PGII
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl
RP11-298J23,1, PEPC, PGII
1 h 20 min