Learn More
Abnova™ Human PHKG1 Partial ORF (AAH51327, 288 a.a. - 387 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH51327
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 5260
Poids moléculaire 36.63kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16162745
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00005260-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16152745
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00005260-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
This gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family and encodes a protein with one protein kinase domain and two calmodulin-binding domains. This protein is the catalytic member of a 16 subunit protein kinase complex which contains equimolar ratios of 4 subunit types. The complex is a crucial glycogenolytic regulatory enzyme. This gene has two pseudogenes at chromosome 7q11.21 and one at chromosome 11p11.12. [provided by RefSeq]
Sequence: FQQYLVEEVRHFSPRGKFKVIALTVLASVRIYYQYRRVKPVTREIVIRDPYALRPLRRLIDAYAFRIYGHWVKKGQQQNRAALFENTPKAVLLSLAEEDY
Spécification
Spécification
AAH51327
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PHKG
PHKG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5260
PHKG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FQQYLVEEVRHFSPRGKFKVIALTVLASVRIYYQYRRVKPVTREIVIRDPYALRPLRRLIDAYAFRIYGHWVKKGQQQNRAALFENTPKAVLLSLAEEDY
RUO
PHKG1
Wheat Germ (in vitro)
GST