missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human PLGF / PGF (19-149) Protein, GST Tag

347.90€ - 1943.45€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001193941.1
Poids moléculaire 41.0 kDa
Source Human PLGF (19-149), GST Tag (PGF-H52G3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 149 (Accession # P49763-2).
Immunogène Leu 19 - Arg 149
Conditions de stockage -20°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17276410
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
PGF-H52G3-500UG
500 μg
1943.45€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17266410
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
PGF-H52G3-20UG
20 μg
347.90€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Placental growth factor (PGF) is also known as vascular endothelial growth factor-related protein, PLGF and PlGF2, is a member of the VEGF (vascular endothelial growth factor) sub-family - a key molecule in angiogenesis and vasculogenesis, in particular during embryogenesis. The main source of PGF during pregnancy is the placental trophoblast. PGF is also expressed in many other tissues, including the villous trophoblast. PGF is actived in angiogenesis and endothelial cell growth, stimulating their proliferation and migration. PlGF2 binds NRP1/neuropilin-1 and NRP2/neuropilin-2 in a heparin-dependent manner. Also promotes cell tumor growth.

This protein carries a GST tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 41.0 kDa. The protein migrates as 45-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spécification

Spécification

NP_001193941.1
Human PLGF (19-149), GST Tag (PGF-H52G3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 149 (Accession # P49763-2).
-20°C
PLGF
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers & CD Antigens
41.0 kDa
Leu 19 - Arg 149
PGF,PLGF,PlGF,PGFL,SHGC-10760
Unconjugated
GST Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications