Learn More
Abnova™ Human QRSL1 Full-length ORF (AAH06084.1, 1 a.a. - 528 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom QRSL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinant Yes
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
À utiliser avec (application) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Poids moléculaire 83.9kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16151373
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00055278-P01.25UG
25 ug
545.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-08-2022
pour voir le stock disponible 
16141373
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00055278-P01.10UG
10 ug
359.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-08-2022
Description
Sequence: MLGRSLREVSAALKQGQITPTELCQKCLSLIKKTKFLNAYITVSEEVALKQAEESEKRYKNGQSLGDLDGIPIAVKDNFSTSGIETTCASNMLKGYIPPYNATVVQKLLDQGALLMGKTNLDEFAMGSGSTDGVFGPVKNPWSYSKQYREKRKQNPHSENEDSDWLITGGSSGGSAAAVSAFTCYAALGSDTGGSTRNPAAHCGLVGFKPSYGLVSRHGLIPLVNSMDVPGILTRCVDDAAIVLGALAGPDPRDSTTVHEPINKPFMLPSLADVSKLCIGIPKEYLVPELSSEVQSLWSKAADLFESEGAKVIEVSLPHTSYSIVCYHVLCTSEVASNMARFDGLQYGHRCDIDVSTEAMYAATRREGFNDVVRGRILSGNFFLLKENYENYFVKAQKVRRLIANDFVNAFNSGVDVLLTPTTLSEAVPYLEFIKEDNRTRSAQDDIFTQAVNMAGLPAVSIPVALSNQGLPIGLQFIGRAFCDQQLLTVAKWFEKQVQFPVIQLQELMDDCSAVLENEKLASVSLKQ
Spécification
Spécification
QRSL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
83.9kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.