Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA RANTES humain
Mesurez les niveaux de régulation lors de l’activation, les cellules T normales exprimées et sécrétées (RANTES) dans le sérum humain, le plasma, les extraits de tissus, les échantillons d’urine et de surnageant de culture.
672.00€ - 2150.00€
Spécification
Numéro d’adhésion P13501
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Description Kit ELISA RANTES humain
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10108643
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
EHRNTS
Kit de 1 plaque
672.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10763115
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
EHRNTS5
5 x 96 tests
2150.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Dosez les doses de RANTES (régulées lors de l’activation, les concentrations normales de cellules T exprimées et sécrétées) dans le sérum humain, le plasma, les extraits de tissus, les échantillons d’urine et de surnageant de culture grâce à nos kits ELISA RANTES pour humains Invitrogen™.
Ces kits ELISA RANTES pour humains utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise des ANTES (régulées par activation, cellules T normales exprimées et sécrétées) dans des échantillons à 50 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques préenduites de bandes à 96 puits et des réactifs optimisés pour le lot. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.
  • Cible : RANTES humaines naturelles et recombinantes (régulées lors de l’activation, cellules T normales exprimées et sécrétées)
  • Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
  • Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
  • Plage de dosage : 51,2 à 2000 pg/ml
  • Sensibilité : < 2pg/mL
  • Précision : CV intradosage < 10%; inter-assay CV < 10%
  • Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
  • Durée totale du dosage : 3 heures
  • Taille de l’échantillon : 50 μl
  • Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’eotaxine humaine, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFα ou TNFβ, ou RANTES de rat
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
Spécification
P13501
Kit ELISA RANTES humain
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Lecteur de microplaques colorimétriques
D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP
< 10%
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
RUO
RANTES humaines naturelles et recombinantes (régulées lors de l’activation, cellules T normales exprimées et sécrétées)
3 h
2 pg/ml
Biotine
Kit ELISA
6352
< 12%
HRP
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 %
2°C à 8°C
1 heures20 min