Learn More
Abnova™ Human Rax Partial Orf (Np_038463.2, 104 A.A.-206 A.A.) Recombinant Protein With Gst Tag At N-Terminal.
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system. Such proteins mirror the conformation and folding of the native proteins in the eukaryotic biological system.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_038463.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 30062 |
Nom | RAX (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16005485
|
Abnova™
H00030062-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16015485
|
Abnova™
H00030062-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Good Folding
- Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
Spécification
NP_038463.2 | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
RAX (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MCOP3/RX | |
RAX | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
30062 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD | |
RUO | |
RAX | |
GST |
For Research Use Only