Learn More
Abnova™ Human RNASEN Partial ORF (NP_037367.2, 1099 a.a. - 1196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_037367.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 29102
Poids moléculaire 36.52kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16116016
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00029102-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16106016
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00029102-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Members of the ribonuclease III superfamily of double-stranded (ds) RNA-specific endoribonucleases participate in diverse RNA maturation and decay pathways in eukaryotic and prokaryotic cells (Fortin et al., 2002 [PubMed 12191433]). The RNase III Drosha is the core nuclease that executes the initiation step of microRNA (miRNA) processing in the nucleus (Lee et al., 2003 [PubMed 14508493]).[supplied by OMIM]
Sequence: ETSPVLQKLTEFEEAIGVIFTHVRLLARAFTLRTVGFNHLTLGHNQRMEFLGDSIMQLVATEYLFIHFPDHHEGHLTLLRSSLVNNRTQAKVAEELGM
Spécification
Spécification
NP_037367.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DROSHA/ETOHI2/HSA242976/RANSE3L/RN3/RNASE3L
RNASEN
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
29102
RNASEN (Human) Recombinant Protein (Q01)
ETSPVLQKLTEFEEAIGVIFTHVRLLARAFTLRTVGFNHLTLGHNQRMEFLGDSIMQLVATEYLFIHFPDHHEGHLTLLRSSLVNNRTQAKVAEELGM
RUO
RNASEN
Wheat Germ (in vitro)
GST