Learn More
Abnova™ Human RNF32 Partial ORF (NP_112198, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom RNF32 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinant Yes
À utiliser avec (application) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Poids moléculaire 36.74kDa
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16161937
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00140545-Q01.25UG
25 ug
545.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-08-2022
pour voir le stock disponible 
16151937
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00140545-Q01.10UG
10 ug
359.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-08-2022
Description
The protein encoded by this gene contains two RING ring finger motifs. RING finger motifs are present in a variety of functionally distinct proteins and are known to be involved in protein-DNA or protein-protein interactions. This gene was found to be expressed during spermatogenesis, most likely in spermatocytes and/or in spermatids. Several alternatively spliced transcript variants exist, but their full length natures are not clear. [provided by RefSeq]
Sequence: MLKNKGHSSKKDNLAVNAVALQDHILHDLQLRNLSVADHSKTQVQKKENKSLKRDTKAIIDTGLKKTTQCPKLEDSEKEYVLDPKPPPLTLAQKLGLIGP
Spécification
Spécification
RNF32 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
36.74kDa