missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SAMD4A Full-length ORF (AAH57838.1, 1 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH57838.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 23034 |
Poids moléculaire | 54.2kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16116872
|
Abnova™
H00023034-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16106872
|
Abnova™
H00023034-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sterile alpha motifs (SAMs) in proteins such as SAMD4A are part of an RNA-binding domain that functions as a posttranscriptional regulator by binding to an RNA sequence motif known as the Smaug recognition element, which was named after the Drosophila Smaug protein (Baez and Boccaccio, 2005 [PubMed 16221671]).[supplied by OMIM]
Sequence: MMFRDQVGVLAGWFKGWNECEQTVALLSLLKRVSQTQARFLQLCLEHSLADCAELHVLEREANSPGIINQWQQESKDKVISLLLTHLPLLKPGNLDAKVEYMKLLPKTLAHSIEHNQHIEESRQLLSYALIHPATSLEDRSALAMWLNHLEDRTSTSFGGQNRGRSDSVDYGQTHYYHQRQNSDDKLNGWQNSRDSGICINASNWQDKSMGCENGHVPLYSSSSVPTTINTIGTSTSTSKFPGIPLTSpécification
AAH57838.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
54.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MMFRDQVGVLAGWFKGWNECEQTVALLSLLKRVSQTQARFLQLCLEHSLADCAELHVLEREANSPGIINQWQQESKDKVISLLLTHLPLLKPGNLDAKVEYMKLLPKTLAHSIEHNQHIEESRQLLSYALIHPATSLEDRSALAMWLNHLEDRTSTSFGGQNRGRSDSVDYGQTHYYHQRQNSDDKLNGWQNSRDSGICINASNWQDKSMGCENGHVPLYSSSSVPTTINTIGTSTSTSKFPGIPLT | |
RUO | |
SAMD4A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
23034 | |
SAMD4A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp434H0350/KIAA1053/SAMD4/SMG/SMGA/Smaug/Smaug1 | |
SAMD4A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |