Learn More
Abnova™ Human SEC13 Full-length ORF (NP_899195.1, 1 a.a. - 322 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_899195.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 6396
Poids moléculaire 61.9kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16115105
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006396-P02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
16105105
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006396-P02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
The protein encoded by this gene belongs to the SEC13 family of WD-repeat proteins. It is a constituent of the endoplasmic reticulum and the nuclear pore complex. It has similarity to the yeast SEC13 protein, which is required for vesicle biogenesis from endoplasmic reticulum during the transport of proteins. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found. [provided by RefSeq]
Sequence: MVSVINTVDTSHEDMIHDAQMDYYGTRLATCSSDRSVKIFDVRNGGQILIADLRGHEGPVWQVAWAHPMYGNILASCSYDRKVIIWREENGTWEKSHEHAGHDSSVNSVCWAPHDYGLILACGSSDGAISLLTYTGEGQWEVKKINNAHTIGCNAVSWAPAVVPGSLIDHPSGQKPNYIKRFASGGCDNLIKLWKEEEDGQWKEEQKLEAHSDWVRDVAWAPSIGLPTSTIASCSQDGRVFIWTCDDASSNTWSPKLLHKFNDVVWHVSWSITANILAVSGGDNKVTLWKESVDGQWVCISDVNKGQGSVSASVTEGQQNEQ
Spécification
Spécification
NP_899195.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVSVINTVDTSHEDMIHDAQMDYYGTRLATCSSDRSVKIFDVRNGGQILIADLRGHEGPVWQVAWAHPMYGNILASCSYDRKVIIWREENGTWEKSHEHAGHDSSVNSVCWAPHDYGLILACGSSDGAISLLTYTGEGQWEVKKINNAHTIGCNAVSWAPAVVPGSLIDHPSGQKPNYIKRFASGGCDNLIKLWKEEEDGQWKEEQKLEAHSDWVRDVAWAPSIGLPTSTIASCSQDGRVFIWTCDDASSNTWSPKLLHKFNDVVWHVSWSITANILAVSGGDNKVTLWKESVDGQWVCISDVNKGQGSVSASVTEGQQNEQ
RUO
SEC13
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6396
SEC13 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D3S1231E/SEC13L1/SEC13R/npp-20
SEC13
Recombinant
wheat germ expression system