missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SIAH2 Partial ORF (AAH13082, 225 a.a. - 324 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion AAH13082
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 6478
Poids moléculaire 36.63kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16125265
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006478-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16115265
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006478-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a protein that is a member of the seven in absentia homolog (SIAH) family. The protein is an E3 ligase and is involved in ubiquitination and proteasome-mediated degradation of specific proteins. The activity of this ubiquitin ligase has been implicated in regulating cellular response to hypoxia. [provided by RefSeq]

Sequence: FGHHFMLVLEKQEKYEGHQQFFAIVLLIGTRKQAENFAYRLELNGNRRRLTWEATPRSIHDGVAAAIMNSDCLVFDTAIAHLFADNGNLGINVTISTCCP
Spécification

Spécification

AAH13082
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
hSiah2
SIAH2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6478
SIAH2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FGHHFMLVLEKQEKYEGHQQFFAIVLLIGTRKQAENFAYRLELNGNRRRLTWEATPRSIHDGVAAAIMNSDCLVFDTAIAHLFADNGNLGINVTISTCCP
RUO
SIAH2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications