Learn More
ACROBiosystems Human Siglec-5 / CD170 Protein, Fc Tag
302.42€ - 1887.06€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH29896
Poids moléculaire 73.0 kDa
Source Human Siglec-5, Fc Tag (SI5-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 17 - Thr 434 (Accession # AAH29896).
Immunogène Glu 17 - Thr 434
Conditions de stockage -20°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15867687
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
SI5-H5250-1MG
1 mg
1887.06€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
15857687
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
SI5-H5250-100UG
100 μg
302.42€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
Description
Sialic acid-binding Ig-like lectin 5 (SIGLEC5) is also known as CD33 antigen-like 2 (CD33L2), Obesity-binding protein 2 (OB-BP2), CD antigen CD170, which belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. SIGLEC5 / CD170 is expressed by monocytic / myeloid lineage cells. SIGLEC-5 / CD33-L2 binds equally to alpha-2,3-linked and alpha-2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site may be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 73.0 kDa. The protein migrates as 90-110 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spécification
Spécification
AAH29896
Human Siglec-5, Fc Tag (SI5-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 17 - Thr 434 (Accession # AAH29896).
-20°C
Siglec-5
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
73.0 kDa
Glu 17 - Thr 434
SIGLEC5,OB-BP2,CD170,CD33L2
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE