Learn More
Abnova™ Human SNAI1 Partial ORF (NP_005976.2, 121 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marque:  Abnova™ H00006615-Q01.25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 16125555
  • sur devis / 25µg
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Cet article ne peut pas être commandé en ligne car le prix de vente peut varier. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre service client au 03 88 67 14 14 .
Description
Description
Sequence: LEAEAYAAFPGLGQVPKQLAQLSEAKDLQARKAFNCKYCNKEYLSLGALKMHIRSHTLPCVCGTCGKAFSRPWLLQGHVRTHTGEKPFSCPHCSRAFADRSNLRAHLQTH
Spécification
Spécification
NP_005976.2
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LEAEAYAAFPGLGQVPKQLAQLSEAKDLQARKAFNCKYCNKEYLSLGALKMHIRSHTLPCVCGTCGKAFSRPWLLQGHVRTHTGEKPFSCPHCSRAFADRSNLRAHLQTH
RUO
SNAI1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6615
SNAI1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SLUGH2|SNA|SNAH|dJ710H13.1
SNAI1
Yes