missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SNAP91 Partial ORF (NP_055656, 156 a.a. - 255 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_055656
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 9892
Poids moléculaire 36.74kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16151426
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00009892-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16141426
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00009892-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sequence: MRTMAPEKLLKSMPILQGQIDALLEFDVHPNELTNGVINAAFMLLFKDLIKLFACYNDGVINLLEKFFEMKKGQCKDALEIYKRFLTRMTRVSEFLKVAE
Spécification

Spécification

NP_055656
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AP180/CALM/DKFZp781O0519/KIAA0656
SNAP91
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9892
SNAP91 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MRTMAPEKLLKSMPILQGQIDALLEFDVHPNELTNGVINAAFMLLFKDLIKLFACYNDGVINLLEKFFEMKKGQCKDALEIYKRFLTRMTRVSEFLKVAE
RUO
SNAP91
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications