missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SNX1 Partial ORF (NP_003090, 166 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003090
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 6642
Poids moléculaire 37.84kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16195625
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006642-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16105635
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006642-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This endosomal protein regulates the cell-surface expression of epidermal growth factor receptor. This protein also has a role in sorting protease-activated receptor-1 from early endosomes to lysosomes. This protein may form oligomeric complexes with family members. This gene results in three transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: KVTTQTSLPLFRSKQFAVKRRFSDFLGLYEKLSEKHSQNGFIVPPPPEKSLIGMTKVKVGKEDSSSAEFLEKRRAALERYLQRIVNHPTMLQDPDVREFLEKEELPRAVG
Spécification

Spécification

NP_003090
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HsT17379/MGC8664/SNX1A/Vps5
SNX1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6642
SNX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KVTTQTSLPLFRSKQFAVKRRFSDFLGLYEKLSEKHSQNGFIVPPPPEKSLIGMTKVKVGKEDSSSAEFLEKRRAALERYLQRIVNHPTMLQDPDVREFLEKEELPRAVG
RUO
SNX1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications