missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SP140 Partial ORF (NP_009168.3, 504 a.a. - 612 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_009168.3
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 11262
Poids moléculaire 37.73kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16113996
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00011262-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16103996
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00011262-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sequence: GHGWSRMRMRRQKNSQQNDNSKADGQVVSSEKKANVNLKDLSKIRGRKRGKPGTRFTQSDRAAQKRVRSRASRKHKDETVDFKAPLLPVTCGGVKGILHKKKLQQGILV
Spécification

Spécification

NP_009168.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LYSP100/LYSP100-A/LYSP100-B/MGC126440
SP140
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11262
SP140 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GHGWSRMRMRRQKNSQQNDNSKADGQVVSSEKKANVNLKDLSKIRGRKRGKPGTRFTQSDRAAQKRVRSRASRKHKDETVDFKAPLLPVTCGGVKGILHKKKLQQGILV
RUO
SP140
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications