missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SP4 Partial ORF (NP_003103.2, 138 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003103.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 6671
Poids moléculaire 37.84kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16115745
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006671-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16105745
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00006671-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sequence: TKTKSGNSSTPGQFQVIQVQNPSGSVQYQVIPQLQTVEGQQIQINPTSSSSLQDLQGQIKLISAGNNQAILTAANRTASGNILAQNLANQTVPVQIRPGVSIPLQLQTLP
Spécification

Spécification

NP_003103.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HF1B/MGC130008/MGC130009/SPR-1
SP4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6671
SP4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TKTKSGNSSTPGQFQVIQVQNPSGSVQYQVIPQLQTVEGQQIQINPTSSSSLQDLQGQIKLISAGNNQAILTAANRTASGNILAQNLANQTVPVQIRPGVSIPLQLQTLP
RUO
SP4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications