missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SURF2 Full-length ORF (NP_059973.2, 1 a.a. - 256 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_059973.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 6835 |
Poids moléculaire | 56kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16141152
|
Abnova™
H00006835-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16151152
|
Abnova™
H00006835-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is located in the surfeit gene cluster, a group of very tightly linked genes that do not share sequence similarity. The gene shares a bidirectional promoter with SURF1, which is located on the opposite strand. The function of the encoded protein from this housekeeping gene has not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MSELPGDVRAFLREHPSLRLQTDARKVRCILTGHELPCRLPELQVYTRGKKYQRLVRASPAFDYAEFEPHIVPSTKNPHQLFCKLTLRHINKCPEHVLRHTQGRRYQRALCKYEECQKQGVEYVPACLVHRRRRREDQMDGDGPRPREAFWEPTSSDEGGAASDDSMTDLYPPELFTRKDLGSTEDGDGTDDFLTDKEDEKAKPPREKATDEGRRETTVYRGLVQKRGKKQLGSLKKKFKSHHRKPKSFSSCKQPGSpécification
NP_059973.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
56kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSELPGDVRAFLREHPSLRLQTDARKVRCILTGHELPCRLPELQVYTRGKKYQRLVRASPAFDYAEFEPHIVPSTKNPHQLFCKLTLRHINKCPEHVLRHTQGRRYQRALCKYEECQKQGVEYVPACLVHRRRRREDQMDGDGPRPREAFWEPTSSDEGGAASDDSMTDLYPPELFTRKDLGSTEDGDGTDDFLTDKEDEKAKPPREKATDEGRRETTVYRGLVQKRGKKQLGSLKKKFKSHHRKPKSFSSCKQPG | |
RUO | |
SURF2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6835 | |
SURF2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SURF-2 | |
SURF2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |