Learn More
Abnova™ Human TBP Partial ORF (NP_003185, 227 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marque:  Abnova™ H00006908-Q01.10ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 16126305
  • sur devis / 10µg
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Cet article ne peut pas être commandé en ligne car le prix de vente peut varier. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre service client au 03 88 67 14 14 .
Description
Description
Sequence: EEQSRLAARKYARVVQKLGFPAKFLDFKIQNMVGSCDVKFPIRLEGLVLTHQQFSSYEPELFPGLIYRMIKPRIVLLIFVSGKVVLTGAKVRAEIYEAFENIYPILKGFRKTT
Spécification
Spécification
NP_003185
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.17kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EEQSRLAARKYARVVQKLGFPAKFLDFKIQNMVGSCDVKFPIRLEGLVLTHQQFSSYEPELFPGLIYRMIKPRIVLLIFVSGKVVLTGAKVRAEIYEAFENIYPILKGFRKTT
RUO
TBP
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6908
TBP (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GTF2D|GTF2D1|MGC117320|MGC126054|MGC126055|SCA17|TFIID
TBP
Yes