Learn More
Abnova™ Human TFCP2 Partial ORF (AAH03634, 414 a.a. - 502 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spezifikation
Numéro d’adhésion | AAH03634 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7024 |
Poids moléculaire | 35.53kDa |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16136515
|
Abnova™
H00007024-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16126515
|
Abnova™
H00007024-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Sequence: KHEDGDSNGTFFVYHAIYLEELTAVELTEKIAQLFSISPCQISQIYKQGPTGIHVLISDEMIQNFQEEACFILDTMKAETNDSYHIILKSpezifikation
AAH03634 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CP2/LBP-1C/LSF/SEF/TFCP2C | |
TFCP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7024 | |
TFCP2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KHEDGDSNGTFFVYHAIYLEELTAVELTEKIAQLFSISPCQISQIYKQGPTGIHVLISDEMIQNFQEEACFILDTMKAETNDSYHIILK | |
RUO | |
TFCP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |