missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TFF2 Full-length ORF (AAH32820, 1 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion AAH32820
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 7032
Poids moléculaire 39.93kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16151342
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007032-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16141342
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007032-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Members of the trefoil family are characterized by having at least one copy of the trefoil motif, a 40-amino acid domain that contains three conserved disulfides. They are stable secretory proteins expressed in gastrointestinal mucosa. Their functions are not defined, but they may protect the mucosa from insults, stabilize the mucus layer and affect healing of the epithelium. The encoded protein inhibits gastric acid secretion. This gene and two other related trefoil family member genes are found in a cluster on chromosome 21. [provided by RefSeq]

Sequence: MGRRDAQLLAALLVLGLCALAGSEKPSPCQCSRLSPHNRTNCGFPGITSDQCFDNGCCFDSSVTGVPWCFHPLPKQESDQCVMEVSDRRNCGYPGISPEECASRKCCFSNFIFEVPWCFFPKSVEDCHY
Spécification

Spécification

AAH32820
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
39.93kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGRRDAQLLAALLVLGLCALAGSEKPSPCQCSRLSPHNRTNCGFPGITSDQCFDNGCCFDSSVTGVPWCFHPLPKQESDQCVMEVSDRRNCGYPGISPEECASRKCCFSNFIFEVPWCFFPKSVEDCHY
RUO
TFF2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7032
TFF2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SML1/SP
TFF2
Recombinant
wheat germ expression system
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications