missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human THRSP Partial ORF (NP_003242.1, 1 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003242.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7069 |
Poids moléculaire | 34.98kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16106635
|
Abnova™
H00007069-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16196625
|
Abnova™
H00007069-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is similar to the gene product of S14, a rat gene whose expression is limited to liver and adipose tissue and is controlled by nutritional and hormonal factors. This gene has been shown to be expressed in liver and adipocytes, particularly in lipomatous modules. It is also found to be expressed in lipogenic breast cancers, which suggests a role in controlling tumor lipid metabolism. [provided by RefSeq]
Sequence: MQVLTKRYPKNCLLTVMDRYAAEVHNMEQVVMIPSLLRDVQLSGPGGQAQAEAPDLYTYFTMLKAICVDVDHGLLPREEWQAKVSpécification
NP_003242.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.98kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC21659/S14/SPOT14 | |
THRSP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7069 | |
THRSP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MQVLTKRYPKNCLLTVMDRYAAEVHNMEQVVMIPSLLRDVQLSGPGGQAQAEAPDLYTYFTMLKAICVDVDHGLLPREEWQAKV | |
RUO | |
THRSP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |