Learn More
Abnova™ Human TIAL1 Partial ORF (NP_003243, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_003243
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 7073
Poids moléculaire 35.64kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16126655
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007073-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 
16116655
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007073-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
The protein encoded by this gene is a member of a family of RNA-binding proteins, has three RNA recognition motifs (RRMs), and binds adenine and uridine-rich elements in mRNA and pre-mRNAs of a wide range of genes. It regulates various activities including translational control, splicing and apoptosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. The different isoforms have been show to function differently with respect to post-transcriptional silencing. [provided by RefSeq]
Sequence: MMEDDGQPRTLYVGNLSRDVTEVLILQLFSQIGPCKSCKMITEHTSNDPYCFVEFYEHRDAAAALAAMNGRKILGKEVKVNWATTPSSQK
Spécification
Spécification
NP_003243
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC33401/TCBP/TIAR
TIAL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7073
TIAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MMEDDGQPRTLYVGNLSRDVTEVLILQLFSQIGPCKSCKMITEHTSNDPYCFVEFYEHRDAAAALAAMNGRKILGKEVKVNWATTPSSQK
RUO
TIAL1
Wheat Germ (in vitro)
GST