Learn More
Abnova™ Human TIMM8A Partial ORF (NP_004076, 9 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_004076
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 1678
Poids moléculaire 35.53kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16124021
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00001678-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16134021
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00001678-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
This translocase is involved in the import and insertion of hydrophobic membrane proteins from the cytoplasm into the mitochondrial inner membrane. The gene is mutated in Mohr-Tranebjaerg syndrome/Deafness Dystonia Syndrome (MTS/DDS) and it is postulated that MTS/DDS is a mitochondrial disease caused by a defective mitochondrial protein import system. Defects in this gene also cause Jensen syndrome; an X-linked disease with opticoacoustic nerve atrophy and muscle weakness. This protein, along with TIMM13, forms a 70 kDa heterohexamer. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms
Sequence: AAGLGAVDPQLQHFIEVETQKQRFQQLVHQMTELCWEKCMDKPGPKLDSRAEACFVNCVERFIDTSQFILNRLEQTQKSKPVFSESLSD
Spécification
Spécification
NP_004076
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DDP/DDP1/DFN1/MGC12262/MTS
TIMM8A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1678
TIMM8A (Human) Recombinant Protein (Q01)
AAGLGAVDPQLQHFIEVETQKQRFQQLVHQMTELCWEKCMDKPGPKLDSRAEACFVNCVERFIDTSQFILNRLEQTQKSKPVFSESLSD
RUO
TIMM8A
Wheat Germ (in vitro)
GST