Learn More
Abnova™ Human TLX3 Partial ORF (NP_066305, 192 a.a. - 291 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_066305 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 30012 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16005475
|
Abnova™
H00030012-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16095465
|
Abnova™
H00030012-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
RNX (HOX11L2, TLX3) belongs to a family of orphan homeobox genes that encode DNA-binding nuclear transcription factors. Members of the HOX11 gene family are characterized by a threonine-47 replacing cytosine in the highly conserved homeodomain (Dear et al., 1993 [PubMed 8099440]).[supplied by OMIM]
Sequence: ASAERAALAKSLKMTDAQVKTWFQNRRTKWRRQTAEEREAERQQASRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQPDPLCLHNSSLFALQNLQPWEEDSSKVPAVTSLVSpécification
NP_066305 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HOX11L2/MGC29804/RNX | |
TLX3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
30012 | |
TLX3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ASAERAALAKSLKMTDAQVKTWFQNRRTKWRRQTAEEREAERQQASRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQPDPLCLHNSSLFALQNLQPWEEDSSKVPAVTSLV | |
RUO | |
TLX3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |