missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human Transferrin R / CD71 Protein, His Tag

359.89€ - 2375.32€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003225.2
Poids moléculaire 77.0 kDa
Source Human Transferrin R, His Tag (CD1-H5243) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 89 - Phe 760 (Accession # P02786-1).
Immunogène Cys 89 - Phe 760
Conditions de stockage -20°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15846147
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CD1-H5243-1MG
1 mg
2375.32€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15836147
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CD1-H5243-100UG
100 μg
359.89€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

CD antigen CD71 is also known as Transferrin receptor protein 1, TfR, sTfR, p90, TfR1, Trfr, which belongs to the peptidase M28 family and M28B subfamily. CD71 /TFR contains one PA (protease associated) domain. CD71 / TfR1 is required for iron delivery from transferrin to cells. CD71 is a potential new target in cases of human leukomia & lymphoma. CD71 /TFRC / TfR has been shown to interact with GABARAP and HFE.

This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 77.0 kDa. The protein migrates as 80 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spécification

Spécification

NP_003225.2
Human Transferrin R, His Tag (CD1-H5243) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 89 - Phe 760 (Accession # P02786-1).
-20°C
Transferrin R
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
77.0 kDa
Cys 89 - Phe 760
CD71,TFRC,TFR,sTfR,TfR1,Trfr,T9,p90
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications