missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TRIM26 Partial ORF (NP_003440, 262 a.a. - 370 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003440 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7726 |
Poids moléculaire | 37.73kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16197865
|
Abnova™
H00007726-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16107875
|
Abnova™
H00007726-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Although the function of the protein is unknown, the RING domain suggests that the protein may have DNA-binding activity. The gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class I region on chromosome 6. [provided by RefSeq]
Sequence: NRYPRKKFWVGKPIARVVKKKTGEFSDKLLSLQRGLREFQGKLLRDLEYKTVSVTLDPQSASGYLQLSEDWKCVTYTSLYKSAYLHPQQFDCEPGVLGSKGFTWGKVYWSpécification
NP_003440 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AFP/RNF95/ZNF173 | |
TRIM26 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7726 | |
TRIM26 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NRYPRKKFWVGKPIARVVKKKTGEFSDKLLSLQRGLREFQGKLLRDLEYKTVSVTLDPQSASGYLQLSEDWKCVTYTSLYKSAYLHPQQFDCEPGVLGSKGFTWGKVYW | |
RUO | |
TRIM26 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |