Learn More
Abnova™ Human TSPAN1 Partial ORF (NP_005718, 110 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005718
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 10103
Poids moléculaire 36.96kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16161856
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010103-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16151856
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010103-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. [provided by RefSeq]
Sequence: YTTMAEHFLTLLVVPAIKKDYGSQEDFTQVWNTTMKGLKCCGFTNYTDFEDSPYFKENSAFPPFCCNDNVTNTANETCTKQKAHDQKVEGCFNQLLYDIRTN
Spécification
Spécification
NP_005718
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
9030418M05Rik/NET-1/RP11-322N21.1/TSPAN-1
TSPAN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10103
TSPAN1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
YTTMAEHFLTLLVVPAIKKDYGSQEDFTQVWNTTMKGLKCCGFTNYTDFEDSPYFKENSAFPPFCCNDNVTNTANETCTKQKAHDQKVEGCFNQLLYDIRTN
RUO
TSPAN1
Wheat Germ (in vitro)
GST