Learn More
Abnova™ Human UNC5D Partial ORF (NP_543148, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_543148
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 137970
Poids moléculaire 36.74kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16161887
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00137970-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16151887
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00137970-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Sequence: TDNGEALPESIPSAPGTLPHFIEEPDDAYIIKSNPIALRCKARPAMQIFFKCNGEWVHQNEHVSEETLDESSGLKVREVFINVTRQQVEDFHGPEDYWCQ
Spécification
Spécification
NP_543148
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ16019/KIAA1777/PRO34692/Unc5h4
UNC5D
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
137970
UNC5D (Human) Recombinant Protein (Q01)
TDNGEALPESIPSAPGTLPHFIEEPDDAYIIKSNPIALRCKARPAMQIFFKCNGEWVHQNEHVSEETLDESSGLKVREVFINVTRQQVEDFHGPEDYWCQ
RUO
UNC5D
Wheat Germ (in vitro)
GST