missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human VIL1 Full-length ORF (AAH17303.1, 1 a.a. - 421 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH17303.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7429 |
Poids moléculaire | 73kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16151832
|
Abnova™
H00007429-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16161832
|
Abnova™
H00007429-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of a family of calcium-regulated actin-binding proteins. This protein represents a dominant part of the brush border cytoskeleton which functions in the capping, severing, and bundling of actin filaments. Two mRNAs of 2.7 kb and 3.5 kb have been observed; they result from utilization of alternate poly-adenylation signals present in the terminal exon. [provided by RefSeq]
Sequence: MTKLSAQVKGSLNITTPGLQIWRIEAMQMVPVPSSTFGSFFDGDCYIILAIHKTASSLSYDIHYWIGQDSSLDEQGAAAIYTTQMDDFLKGRAVQHREVQGNESEAFRGYFKQGLVIRKGGVASGMKHVETNSYDVQRLLHVKGKRNVVAGEVEMSWKSFNRGDVFLLDLGKLIIQWNGPESTRMERLRGMTLAKEIRDQERGGRTYVGVVDGENELASPKLMEVMNHVLGKRRELKAAVPDTVVEPALKAALKLYHVSDSEGNLVVREVATRPLTQDLLSHEDCYILDQGGLKIYVWKGKKANEQEKKGAMSHALNFIKAKQYPPSTQVEVQNDGAESAVFQQLFQKWTASNRTSGLGKTHTVGSVGEGQAGAVREPGSRSWARRATWSTTHPPSLTCIFNEDFYAGSGLVLADGDVDKLSpécification
AAH17303.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
73kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTKLSAQVKGSLNITTPGLQIWRIEAMQMVPVPSSTFGSFFDGDCYIILAIHKTASSLSYDIHYWIGQDSSLDEQGAAAIYTTQMDDFLKGRAVQHREVQGNESEAFRGYFKQGLVIRKGGVASGMKHVETNSYDVQRLLHVKGKRNVVAGEVEMSWKSFNRGDVFLLDLGKLIIQWNGPESTRMERLRGMTLAKEIRDQERGGRTYVGVVDGENELASPKLMEVMNHVLGKRRELKAAVPDTVVEPALKAALKLYHVSDSEGNLVVREVATRPLTQDLLSHEDCYILDQGGLKIYVWKGKKANEQEKKGAMSHALNFIKAKQYPPSTQVEVQNDGAESAVFQQLFQKWTASNRTSGLGKTHTVGSVGEGQAGAVREPGSRSWARRATWSTTHPPSLTCIFNEDFYAGSGLVLADGDVDKL | |
RUO | |
VIL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7429 | |
VIL1 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
D2S1471/VIL | |
VIL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |