Learn More
Techne™ Kits de détection d’agents pathogènes viraux humains pour qPCR
Techne™ Kits de détection d’agents pathogènes viraux humains pour l’outil qPCR Crucial : détection rapide et précise des agents pathogènes viraux humains dangereux
Marque:  Techne™ TKIT13122
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16629531
Quantité Prix
1 1499.00€ / 1 test
3 1388.22€ / 1 test
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Description
Description
  • Inutile de réfrigérer - tous les contenus sont lyophilisés pour faciliter le transport et le stockage
  • La courbe standard du nombre de copies positif permet une quantification précise
  • Une valeur exceptionnelle : 150 tests par kit
Spécification
Spécification
qPCR
165 μl
150 tests/kit
Sans Mastermix
Détection d’agents pathogènes