Learn More
Abnova™ Human WBSCR1 Full-length ORF (NP_071496.1, 1 a.a. - 248 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_071496.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 7458 |
Poids moléculaire | 53.8kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16194068
|
Abnova™
H00007458-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16104078
|
Abnova™
H00007458-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes one of the translation initiation factors, which functions to stimulate the initiation of protein synthesis at the level of mRNA utilization. This gene is deleted in Williams syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at 7q11.23. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MADFDTYDDRAYSSFGGGRGSRGSAGGHGSRSQKELPTEPPYTAYVGNLPFNTVQGDIDAIFKDLSIRSVRLVRDKDTDKFKGFCYVEFDEVDSLKEALTYDGALLGDRSLRVDIAEGRKQDKGGFGFRKGGPDDRGMGSSRESRGGWDSRDDFNSGFRDDFLGGRGGSRPGDRRTGPPMGSRFRDGPPLRGSNMDFREPTEEERAQRPRLQLKPRTVATPLNQVANPNSAIFGGARPREEVVQKEQESpécification
NP_071496.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
53.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MADFDTYDDRAYSSFGGGRGSRGSAGGHGSRSQKELPTEPPYTAYVGNLPFNTVQGDIDAIFKDLSIRSVRLVRDKDTDKFKGFCYVEFDEVDSLKEALTYDGALLGDRSLRVDIAEGRKQDKGGFGFRKGGPDDRGMGSSRESRGGWDSRDDFNSGFRDDFLGGRGGSRPGDRRTGPPMGSRFRDGPPLRGSNMDFREPTEEERAQRPRLQLKPRTVATPLNQVANPNSAIFGGARPREEVVQKEQE | |
RUO | |
EIF4H | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7458 | |
WBSCR1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA0038/WBSCR1/WSCR1 | |
EIF4H | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |