Learn More
Abnova™ Human ZC3HAV1L Full-length ORF (NP_542391.1, 1 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_542391.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 92092
Poids moléculaire 59.3kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16115369
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00092092-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16105369
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00092092-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Sequence: MAEPTVCSFLTKVLCAHGGRMFLKDLRGHVELSEARLRDVLQRAGPERFLLQEVETQEGLGDAEAEAAAGAVGGGGTSAWRVVAVSSVRLCARYQRGECQACDQLHFCRRHMLGKCPNRDCWSTCTLSHDIHTPVNMQVLKSHGLFGLNENQLRILLLQNDPCLLPEVCLLYNKGEALYGYCNLKDKCNKFHVCKSFVKGECKLQTCKRSHQLIHAASLKLLQDQGLNIPSVVNFQIISTYKHIKLHKMLENTDNSSPSTEHSQGLEKQGVHAAGAAEAGPLASVPAQSAKKPCPVSCEK
Spécification
Spécification
NP_542391.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAEPTVCSFLTKVLCAHGGRMFLKDLRGHVELSEARLRDVLQRAGPERFLLQEVETQEGLGDAEAEAAAGAVGGGGTSAWRVVAVSSVRLCARYQRGECQACDQLHFCRRHMLGKCPNRDCWSTCTLSHDIHTPVNMQVLKSHGLFGLNENQLRILLLQNDPCLLPEVCLLYNKGEALYGYCNLKDKCNKFHVCKSFVKGECKLQTCKRSHQLIHAASLKLLQDQGLNIPSVVNFQIISTYKHIKLHKMLENTDNSSPSTEHSQGLEKQGVHAAGAAEAGPLASVPAQSAKKPCPVSCEK
RUO
ZC3HAV1L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
92092
ZC3HAV1L (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C7orf39/MGC14289
ZC3HAV1L
Recombinant
wheat germ expression system