missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ZFPL1 Full-length ORF (NP_006773.2, 1 a.a. - 310 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_006773.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 7542
Poids moléculaire 60.5kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16111942
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007542-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16121942
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007542-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sequence: MGLCKCPKRKVTNLFCFEHRVNVCEHCLVANHAKCIVQSYLQWLQDSDYNPNCRLCNIPLASRETTRLVCYDLFHWACLNERAAQLPRNTAPAGYQCPSCNGPIFPPTNLAGPVASALREKLATVNWARAGLGLPLIDEVVSPEPEPLNTSDFSDWSSFNASSTPGPEEVDSASAAPAFYSQAPRPPASPGRPEQHTVIHMGNPEPLTHAPRKVYDTRDDDRTPGLHGDCDDDKYRRRPALGWLARLLRSRAGSRKRPLTLLQRAGLLLLLGLLGFLALLALMSRLGRAAADSDPNLDPLMNPHIRVGPS
Spécification

Spécification

NP_006773.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGLCKCPKRKVTNLFCFEHRVNVCEHCLVANHAKCIVQSYLQWLQDSDYNPNCRLCNIPLASRETTRLVCYDLFHWACLNERAAQLPRNTAPAGYQCPSCNGPIFPPTNLAGPVASALREKLATVNWARAGLGLPLIDEVVSPEPEPLNTSDFSDWSSFNASSTPGPEEVDSASAAPAFYSQAPRPPASPGRPEQHTVIHMGNPEPLTHAPRKVYDTRDDDRTPGLHGDCDDDKYRRRPALGWLARLLRSRAGSRKRPLTLLQRAGLLLLLGLLGFLALLALMSRLGRAAADSDPNLDPLMNPHIRVGPS
RUO
ZFPL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7542
ZFPL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D11S750/MCG4
ZFPL1
Recombinant
wheat germ expression system
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications