Learn More
Uvex™ Hybrid Jacket 7406-Midnight Navy
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
Marque:  Uvex™ 8933212
Informations supplémentaires : Poids : 0.58800kg
Code produit. 17256631
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-10-2022
Description
  • Veste softshell uvex idéale
  • Couleur : noir/bleu
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester
  • Maille - matière respirante, hydrofuge et coupe-vent, col montant, logo uvex, capuche amovible
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : - Lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Spécification
XL
Bleu
Non
Hommes
Fermeture éclair
240 g/m²