Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Powdered Media
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
66.20€ - 266.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
---|---|
Forme | Poudre |
Stérilité | Non stérile |
Avec additifs | Poloxamer 188 |
Sans additif | Sans glutamine, Sans insuline |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17255896
|
Cytiva
SH31025.08 |
1 L |
66.20€
1L |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17245896
|
Cytiva
SH31025.01 |
5 L |
266.00€
5L |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ActiCHO P powdered cell culture medium is chemically defined, containing poloxamer 188, without insulin or L-glutamine.
- Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF). There are no proteins, peptides, or growth factors in ActiCHO P medium.
Spécification
2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
Sans glutamine, Sans insuline |
Poudre | |
Poloxamer 188 |