Learn More
Cytiva Milieu en poudre HyClone™ ADCF-mab
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
Description
Le milieu en poudre ADCF-mAb ne contient pas de poloxamère 188, de L-glutamine, de rouge de phénol ou de bicarbonate de sodium.
ADCF-mAb est disponible sous forme liquide et en poudre dans un emballage convivial.
- Formulation sans composant d’origine animale (ADCF)
- Conçu pour la production d’anticorps monoclonaux (MAb) à haut rendement cellulaire
- Permet une adaptation directe ou séquentielle
- Traçabilité des composants
- Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Spécification
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
Forme | Poudre |
Stérilité | Non stérile |
Avec additifs | HEPES |
Sans additif | Sans glutamine, Sans rouge de phénol |
Quantité | 5 L |