Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Supplément de milieu fraction de veau Alpha HyClone™ (origine américaine)
Favorisez la croissance grâce à ce supplément de milieu économique, conçu pour la production d’anticorps dans les cultures d’hybridomes.
Marque:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) SH30212.03
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.84000kg
Code produit. 10024813
  • 166.00€ / 500mL
Expédition estimée
22-07-2020
Description
Description
pLa fraction de veau Alpha HyClone est un supplément de milieu économique qui favorise la croissance et la production d’anticorps dans les cultures d’hybridomes. Ce produit est conçu à partir de notre sérum de veau à l’aide d’un processus sans éthanol exclusif visant à réduire les immunoglobulines et les protéines à un niveau très similaire à celui du sérum de veau fœtal (SVF). La fraction de veau Alpha contient généralement moins de 200 μg d’IgG/ml. La fraction de veau Alpha est filtrée à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./p
Spécification
Spécification
Stérile
Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose
Complete packsize
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Sans fer
Filtered through three sequential 100 nm (0.1 µm) pore size-rated filters
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C