Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marque:  Cytiva SH31120.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.04000kg
Code produit. 16625805
  • 525.00€ / 1L
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire
  • Solution concentrée d’acides aminés à pH alcalin
  • Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments de culture cellulaire concentrés conçus pour être utilisés ensemble pour améliorer la production de protéines.
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes
  • Défini chimiquement (CD), sans composants d’origine animale (ADCF) et sans facteurs de croissance (comme l’insuline), peptides, hydrolysats, rouge de phénol ou 2-mercaptoéthanol
  • Conçu pour une utilisation en association avec les milieux HyClone ActiPro et ActiSM dans le cadre du système de culture cellulaire ActiPro
  • Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés lors de l’utilisation de lignées de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
  • Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
Spécification
Spécification
Sans : L-glutamine, poloxamère 188 et insuline
Supplément d’acides aminés
HyClone™
Liquide
Production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO
1 000 ml