missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
Marque: Cytiva SH30545.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
- Provenant d’abattoirs australiens dont l’exportation est approuvée par l’USDA et inspecté par le ministère australien de l’Agriculture (DA)
- Les méthodes australiennes d’élevage animal affichent une alimentation et des soins de santé pour animaux excellents
- Le contrôle et la gestion des maladies animales en Australie sont plus faciles en comparaison à la plupart des régions du monde en raison de l’isolement
- Filtré par des filtres triples de 100 nm de taille de pores
- Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
- Soumis à des analyses biochimiques modérées
Spécification
Australie | |
Sérum de veau fœtal | |
Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
500 mL | |
HyClone™ |
Sérum | |
500 mL | |
Néant | |
Non | |
Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA) |