missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin

Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)

Marque:  Cytiva SH30545.03HI

Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16635775

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • Provenant d’abattoirs australiens dont l’exportation est approuvée par l’USDA et inspecté par le ministère australien de l’Agriculture (DA)
  • Les méthodes australiennes d’élevage animal affichent une alimentation et des soins de santé pour animaux excellents
  • Le contrôle et la gestion des maladies animales en Australie sont plus faciles en comparaison à la plupart des régions du monde en raison de l’isolement
  • Filtré par des filtres triples de 100 nm de taille de pores
  • Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
  • Soumis à des analyses biochimiques modérées
Spécification

Spécification

Australie
Sérum de veau fœtal
Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
500 mL
HyClone™
Sérum
500 mL
Inactivé par la chaleur
Oui
Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions