missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, New Zealand Origin

Produced using true pool technology for uniformity and consistency from bottle to bottle

Marque:  Cytiva SH30406.01HI

Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16645755

  • 242.00€ / 100mL

Date d’expédition estimée: 07-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Provenant de Nouvelle-Zélande avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine.
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
Spécification

Spécification

HyClone™
<10 jours
Amélioration de la croissance des cellules
Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, Transaminase glutamique pyruvique, Glutamate-oxaloacétate transaminase, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, Capacité totale de fixation du fer (TIBC), Coefficient de saturation, Glucose et IgG
Oui
< 25 mg/dl
≤ -10°C
Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
100 mL
Nouvelle-Zélande
Stérile
Approuvé USDA
≤ 20 UE/ml
Sérum
Inactivé par la chaleur
Sérum de veau fœtal
Vidéos
FDS
Documents
Certificats