Learn More
Cytiva Sérum de veau Cosmic HyClone™ (origine néo-zélandaise)
Un sérum de veau enrichi en fer et facteurs favorisant la croissance d’un large éventail de types de cellules.
Marque:  Cytiva SH30413.03IR
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12624227
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
pTous les produits de sérum de veau néo-zélandais sont soigneusement recueillis, transformés et filtrés en Nouvelle-Zélande pour assurer la sécurité contre les maladies bovines. Nous suivons les mêmes normes dans le traitement de notre sérum de veau qu’avec notre sérum de veau fœtal (SVF) afin d’offrir une qualité et une traçabilité excellentes. Le sérum de veau Cosmic, provenant de Nouvelle-Zélande, est filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./p
Spécification
Spécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
1 L
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
le; 25 EU/ml
le; 25 mg/dl
Oui
Règlements USDA
Sérum de veau Cosmic irradié aux rayons gamma, origine néo-zélandaise
Stérile
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus