Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
Marque:  Cytiva SH30074.04HI
Informations supplémentaires : Poids : 1.15000kg
Code produit. 16625745
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Soigneusement prélevés chez les animaux nourris avec un régime alimentaire enrichi pour garantir une bonne nutrition
  • Pour réduire la concentration lipidique, le sang du troupeau d’équidés est prélevé à jeun dans une installation spéciale à l’aide de techniques aseptiques
  • Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont pratiqués sur chaque cheval
Spécification
Spécification
> 6 mois
Sérum
1000 mL
Inactivé par la chaleur
Oui
HyClone™
États-Unis
Sérum de donneur équin
Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
≤ 10 UE/ml
≤ 10 mg/dl