Learn More
Cytiva Saline tamponnée au phosphate de Dulbecco HyClone™, poudre
21.55€ - 59.50€
Spécification
Certifications/Conformité | Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
Forme | Poudre |
Stérilité | Non stérile |
Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11511801
|
Cytiva
SH30013.02 |
Sans calcium, magnésium (poudre), 2 x 5 L |
23.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021342
|
Cytiva
SH30013.03 |
Sans calcium, magnésium (poudre), 10 L |
21.55€
10L |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10708334
|
Cytiva
SH30013.04 |
Sans calcium, magnésium (poudre), 50 L |
59.50€
50L |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Culture de cellules tampons avec solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (PBS) HyClone™, poudre.
Spécification
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Poudre | |
Sans calcium, Sans magnésium |
2° à 8°C | |
Non stérile |