Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)
Enhance growth of cells with New Zealand sourced HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum.
1080.00€ - 2060.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C |
---|---|
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17256906
|
Cytiva
SH30406.02IR25-35 |
500 mL | Irradié (25 à 35 doses) |
1080.00€
500mL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12654217
|
Cytiva
SH30406.03 |
1 L | Néant |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12684227
|
Cytiva
SH30406.03HI |
1 L | Inactivé par la chaleur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12624247
|
Cytiva
SH30406.03IR |
1 L | Irradiés |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17266906
|
Cytiva
SH30406.03IR30-40 |
1 L | Irradié (30 à 40 doses) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- HyClone Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), New Zealand Origin is carefully collected, processed, and filtered in our own New Zealand facility.
- The great expanse of the Pacific ocean has protected New Zealand’s islands from many outside influences, both geographically and biologically.
- One of the benefits of this isolation is that New Zealand has the fewest reported bovine diseases in the world, making Characterized FBS, New Zealand Origin an excellent source of bovine serum as it offers greater security.
- Characterized FBS, New Zealand Origin is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters.
- Before dispensing, each lot of serum is pooled to ensure uniformity and consistency between bottles (true pool technology).
Spécification
Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C | |
Sérum de veau fœtal | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
≤ 20 EU/ml | |
HyClone™ |
Nouvelle-Zélande | |
Stérile | |
Caractérisé | |
≤ 25 mg/dl | |
Oui |